W281506
Acido oleico
natural, FCC
Sinonimo/i:
Acido cis-9-ottadecenoico, Acido elainico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 182.70
FDA 21 CFR 182.90
Tensione di vapore
1 mmHg ( 176 °C)
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): <0.10 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Organolettico
fatty
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Informazioni sul gene
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Descrizione generale
Applicazioni
- Orientation-Dependent Photoconductivity of Quasi-2D Nanocrystal Self-Assemblies.: Investigating the photoconductivity properties of quasi-2D nanocrystals, this research demonstrates the influence of oleic acid in manipulating the orientation and enhancing the electronic properties of these nanomaterials (Ibrahem et al., 2024).
- Sequential gentle hydration increases encapsulation in model protocells.: Research in this article shows how oleic acid can be used to improve the encapsulation efficiency in model protocells, offering insights into the origins of cellular life (Gehlbach et al., 2024).
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?