PHR1586
Acido oleico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Acido cis-9-ottadecenoico, Acido elainico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001479
traceable to USP 1478130
Tensione di vapore
1 mmHg ( 176 °C)
Famiglia di API
oleic acid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Free Fatty Acids on SUPELCOSIL™ LC-8