Documenti fondamentali
W219002
Sigma-Aldrich
Butyl butyryllactate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(1-butoxy-1-oxopropan-2-yl) butanoate, Butyl O-butyryllactate, Butyl butyrolactate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(O2CCH2CH2CH3)CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.27
Numero FEMA:
2190
Numero CE:
N° CoE:
2107
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.491
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415-1.425 (lit.)
P. ebollizione
90 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
butter; cheese; creamy; waxy
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)C(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-6-8-14-11(13)9(3)15-10(12)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
NORZZKKLCYMBBF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, butyl butyryllactate, CAS Registry Number 7492-70-8.: This study conducted a comprehensive safety assessment of butyl butyryllactate, focusing on its use as a fragrance ingredient. The research evaluated its toxicological profile and potential health impacts, concluding it to be safe for use under specified conditions (Api et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Taste at 5 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Heptanone ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W254401
2-Heptanone
Acetoin natural, ≥95%, FG
Sigma-Aldrich
W200832
Acetoin
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 38-38 (2005)