W228605
trans-Cinnamaldehyde
FCC, FG
Sinonimo/i:
(E)-Cinnamaldehyde, Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.622 (lit.)
P. ebollizione
250-252 °C (lit.)
Punto di fusione
−9-−4 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cinnamon; spicy; sweet; warm
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W228605-10KG | |
W228605-10KG-K | 4061837509124 |
W228605-1KG | |
W228605-1KG-K | 4061837834820 |
W228605-25KG | |
W228605-25KG-K | 4061837834837 |
W228605-SAMPLE | |
W228605-SAMPLE-K | 4061837509131 |