W312401
Vanillylacetone
≥96%, FG
Sinonimo/i:
Zingerone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1099
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-41 °C (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
ginger; woody; spicy; phenolic; sweet; vanilla
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W312401-250G | 4061835566563 |
W312401-100G | 4061835566549 |
W312401-1KG | 4061835566556 |
W312401-SAMPLE | 4061837520679 |