W283207
Palmitic acid
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
palm oil
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
Tensione di vapore
10 mmHg ( 210 °C)
Saggio
≥98%
Stato
solid
P. ebollizione
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-62.5 °C (lit.)
Solubilità
water: 0.00005 g/L at 20 °C
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.1 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
faint; fatty
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W283207-10KG | |
W283207-1KG | |
W283207-10KG-K | 4061835565979 |
W283207-1KG-K | 4061835565986 |
W283207-25KG | |
W283207-25KG-K | 4061837517068 |
W283207-SAMPLE | |
W283207-SAMPLE-K | 4061834355755 |