Key Documents
810105P
Avanti
palmitic acid - NBD
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
[16-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino] palmitic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.53
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810105P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
16-NBD palmitic acid (16-NBD) is a fluorescent lipid. NBD fluorophore (7-nitrobenzenz- 2-oxa-1,3-diazol-4-yl) elicits visible range fluorescence.
Applicazioni
Palmitic acid - NBD may be used as fluorophore in lipid formulations for fluorescent labeling of nanoparticle (NP) to trace localization in skin sections.
Azioni biochim/fisiol
16-NBD palmitic acid has been used in nanoparticle localization studies. NBD fluorophore (7-nitrobenzenz- 2-oxa-1,3-diazol-4-yl) is used in generating fluorescent phospholipids and its conjugate in lipids is useful as a quencher in membrane phase separation studies.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810105P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3