163260
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
98%
Sinonimo/i:
4-Chloro-7-nitro-1,2,3-benzoxadiazole, NBD-chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
97-99 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of fluorescent phospholipid-derivative, NBD-didecanoylphosphatidylethanolamine
- Synthesis of functionalized hydroxynaphthofurazan.
- Spectrophotometric and spectrofluorometric determination of clemastine hydrogen fumarate, loratadine, losartan potassium and ramipril in pharmaceutical formulations.
- Synthesis of 7-nitrobenzofurazan (NBD)-labeled maleimide, via Diels-Alder reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.