W363405
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Caramel furanone, Sotolon, Sugar lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
P. ebollizione
184 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
caramel; maple; sweet
Stringa SMILE
CC1OC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W363405-1KG | |
W363405-25G-K | 4061835518623 |
W363405-SAMPLE | |
W363405-SAMPLE-K | 4061834406242 |
W363405-100G | |
W363405-100G-K | 4061837537073 |
W363405-1KG-K | 4061837537080 |
W363405-250G | |
W363405-250G-K | |
W363405-25G |