Documenti fondamentali
W209805
Sigma-Aldrich
Anisyl acetate
≥97%, FCC, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH2C6H4-4-(OCH3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero FEMA:
2098
Numero CE:
N° CoE:
209
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.019
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
137-139 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
anise; cherry; sweet; vanilla
Stringa SMILE
COc1ccc(COC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
HFNGYHHRRMSKEU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Taste at 30 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetophenone ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W200905
Acetophenone
Piperonal 99%
Sigma-Aldrich
P49104
Piperonal
p-Anisaldehyde 98%
Sigma-Aldrich
A88107
p-Anisaldehyde
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)