Documenti fondamentali
W210102
Sigma-Aldrich
Anisyl formate
≥90%, FCC, FG
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzyl formate
About This Item
Formula condensata:
HCO2CH2C6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero FEMA:
2101
Numero CE:
N° CoE:
354
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.087
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥90%
Composizione
contains IFRA restricted Anisyl Formate
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Densità
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
anise alcohol
Organolettico
floral; sweet
Stringa SMILE
[H]C(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-12-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
XPDORSROGAZEGY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)