W246905
Eugenyl acetate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, O-Acetyleugenol, Eugenol acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Composizione
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. ebollizione
281-286 °C (lit.)
Densità
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
eugenol, Eugenyl acetate
Organolettico
clove; spicy; sweet
Stringa SMILE
COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Repellent Activity of Clove Essential Oil Volatiles and Development of Nanofiber-Based Dispensers against Pear Psyllids (Hemiptera: Psyllidae).: Research on the repellent properties of clove oil volatiles, including Eugenyl acetate, demonstrating its effectiveness in pest control applications (Czarnobai De Jorge et al., 2022).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
287.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
142 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W246905-1KG-K | 4061837529436 |
W246905-5KG-K | 4061837529443 |
W246905-SAMPLE-K | 4061837529450 |
W246905-10KG | |
W246905-10KG-K | 4061837529429 |
W246905-1KG | |
W246905-5KG | |
W246905-SAMPLE |