07055
Isoeugenyl acetate
analytical standard
Sinonimo/i:
NSC 46121
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+
IUSBVFZKQJGVEP-SNAWJCMRSA-N
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?