Documenti
W326801
Sigma-Aldrich
3,4-dimetil-1,2-ciclopentadione
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Pentadione caramello
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Numero FEMA:
3268
Numero CE:
N° CoE:
2234
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.075
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
Punto di fusione
68-72 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
caramel; maple; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1CC(=O)C(=O)C1C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-6(8)7(9)5(4)2/h4-5H,3H2,1-2H3
WGAVDEVFJDQIMZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5