Key Documents
W320307
Sigma-Aldrich
5-metilchinossalina
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Nutty oxaline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero FEMA:
3203
Numero CE:
N° CoE:
2271
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.028
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.62 (lit.)
P. eboll.
120 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20-21 °C (lit.)
Densità
1.125 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
burnt; coffee; corn; nutty; roasted
Stringa SMILE
Cc1cccc2nccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-3-2-4-8-9(7)11-6-5-10-8/h2-6H,1H3
CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La 5-metilchinossalina è stata identificata come uno dei principali composti aromatici volatili delle mandorle tostate{170] e del caffè tostato.
Applicazioni
  • Lo screening di composti aromatici utilizzando adipociti beige reporter di Ucp1-luciferasi ha identificato la 5-metilchinossalina come un nuovo composto che induce UCP1. Questa ricerca, pubblicata su Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, identifica la 5-metilchinossalina come un nuovo composto che induce UCP1 negli adipociti beige, suggerendo la sua potenziale applicazione negli studi metabolici e nel trattamento dell'obesità (Kawarasaki et al., 2022).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Isolation and determination of ?-dicarbonyl compounds by RP-HPLC-DAD in green and roasted coffee
Daglia M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(22), 8877-8882 (2007)
Volatile components of roasted almonds: basic fraction.
Takei Y, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 38(3), 645-648 (1974)
Weerachat Sompong et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 394-394 (2015-11-02)
Methylglyoxal (MG) is one of the most reactive glycating agents, which result the formation of advanced glycation end-products (AGEs) that have been implicated in the progression of age-related diseases. Inhibition of MG-induced AGE formation is the imperative approach for alleviating