Documenti fondamentali
W332100
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Nutty quinoxaline, Cyclohexapyrazine, Tetrahydroquinoxaline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero FEMA:
3321
Numero CE:
N° CoE:
721
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.015
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
P. ebollizione
85 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
musty; nutty; roasted
Stringa SMILE
C1CCc2nccnc2C1
InChI
1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h5-6H,1-4H2
XCZPDOCRSYZOBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline is a volatile component of roasted peanuts, roasted filberts, roasted sesame seed and roasted cocoa.
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Volatile components of roasted cocoa: basic fraction.
Vitzthum OG, et al.
Journal of Food Science, 40(5), 911-916 (1975)
Volatile components of roasted filberts.
Kinlin TE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20(5), 1021-1028 (1972)
Volatile components of roasted peanuts.
Walradt JP, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 972-979 (1971)
Some aroma components of roasted sesame seed (Sesamum indicum L.).
Manley CH, et al
Journal of Food Science, 39(1), 73-76 (1974)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W332100-1KG
W332100-5KG-K
W332100-SAMPLE-K4061837535666
W332100-100G
W332100-100G-K4061838357175
W332100-1KG-K4061838257901
W332100-25G
W332100-25G-K4061838080028
W332100-SAMPLE