W328901
cis-4-Heptenal
≥98%, stabilized, FCC, FG
Sinonimo/i:
(Z)-4-heptenal, N-propylidene butyraldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
Densità
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; green; vegetable
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC\C=C/CC
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
VVGOCOMZRGWHPI-ARJAWSKDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Microbial community succession and their relationship with the flavor formation during the natural fermentation of Mouding sufu.: This study explores the role of cis-4-Heptenal in the flavor formation during the fermentation of Mouding sufu, highlighting its importance in food chemistry and microbial interactions (Chen et al., 2023).
- Kinetics studies of the gas-phase reactions of NO3 radicals with series of 1-alkenes, dienes, cycloalkenes, alkenols, and alkenals.: The paper discusses the reaction kinetics of cis-4-Heptenal with NO3 radicals, providing valuable data for atmospheric chemistry and the study of air pollutants (Zhao et al., 2011).
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W328901-1KG-K | 4061837835520 |
W328901-850G | |
W328901-SAMPLE | |
W328901-SAMPLE-K | 4061837529207 |
W328901-100G | |
W328901-100G-K | 4061837835513 |
W328901-1KG | |
W328901-200G | |
W328901-200G-K |