Documenti fondamentali
W336203
Sigma-Aldrich
Methyl furfuryl disulfide
≥95%, FG
Sinonimo/i:
Furfuryl methyl disulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.26
Numero FEMA:
3362
Numero CE:
N° CoE:
11513
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.064
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
n20/D 1.568
P. ebollizione
60-61 °C/0.8 mmHg (lit.)
60-61 °C/0.8 mmHg
Densità
1.175 g/mL at 20 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
Stringa SMILE
CSSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS2/c1-8-9-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
CLSLQQCDHOZMDT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Taste at 0.2-1.0 ppm
Altre note
Natural occurrence: Coffee, malt, pork liver, wheat bread, asparagus, potato, roasted turkey, grilled beef, malt, cocoa, cooked rice, mushrooms, clams.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 70-70 (2002)