W327409
4,5-Dimethylthiazole
≥97%, FG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. eboll.
158 °C/742 mmHg (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fishy
Stringa SMILE
Cc1ncsc1C
InChI
1S/C5H7NS/c1-4-5(2)7-3-6-4/h3H,1-2H3
UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?