Documenti fondamentali
W347507
Sigma-Aldrich
Tritioacetone
≥99%, FG
Sinonimo/i:
2,2,4,4,6,6-Esametil-s-tritiano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.43
Numero FEMA:
3475
Numero CE:
N° CoE:
2334
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
15.009
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. ebollizione
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24 °C (lit.)
Densità
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
berry; burnt; green; earthy; sulfurous
Stringa SMILE
CC1(C)SC(C)(C)SC(C)(C)S1
InChI
1S/C9H18S3/c1-7(2)10-8(3,4)12-9(5,6)11-7/h1-6H3
NBNWHQAWKFYFKI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Sapore a 0,35-0,50 ppm
Altre note
In natura è presente in: roast beef.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 42-42 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W347507-1KG
W347507-250G
W347507-25G
W347507-SAMPLE-K4061837820519
W347507-100G-K4061837820496
W347507-100G
W347507-1KG-K4061835567065
W347507-250G-K
W347507-25G-K4061837820502
W347507-SAMPLE