Documenti fondamentali
W316255
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
S-Furfuryl thioacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.20
Numero FEMA:
3162
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
13.033
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
burnt; coffee; meaty; roasted
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(Cc1[o]ccc1)C(=O)C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W316255-100G-K
W316255-1KG-K
W316255-SAMPLE-K