W327506
Dimethyl trisulfide
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2,3,4-trithiapentane, Methylsulfanyldisulfanylmethane
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.602 (lit.)
P. eboll.
58 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−68 °C (lit.)
Densità
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; alliaceous; sulfurous
Stringa SMILE
CSSSC
InChI
1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Exploring the binding affinity and characteristics of DcitOBP9 in citrus psyllids.: This study investigates the binding properties of dimethyl trisulfide (DMTS) with DcitOBP9, an odorant-binding protein in citrus psyllids, providing insights into the potential role of DMTS in pest management strategies (Pei et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup