Documenti fondamentali
W276804
Sigma-Aldrich
Nerolin bromelia
≥99%, FG
Sinonimo/i:
2-Ethoxynaphthalene, 2-naphthol ethyl ether, Ethyl 2-naphthyl ether, Neroline, beta-naphthol ethyl ether, beta-naphthyl ethyl ether, bromelia, ethyl beta-naphtholate, ethyl beta-naphthyl ether, nerolin bromelia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero FEMA:
2768
Beilstein:
2042397
Numero CE:
N° CoE:
2058
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.033
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets requirements for JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥99%
Origine
China origin
Punto di fusione
35-37 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
dipropylene glycol: soluble
isopropyl myristate: soluble
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; citrus
Stringa SMILE
CCOc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-2-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Nerolin bromelia is an alkyl ether of 2-naphthol, which is generally used as a perfume and flavoring compound.
Applicazioni
The fluorescence of 2-Ethoxynaphthalene has been shown to be weakly quenched by m-dimethlphthalate and methyl benzoate. Importantly, at increased concentration methyl benzoate enhances the fluorescence by increasing the polarity of the solvent .
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation and characterization of zeolite catalysts for etherification reaction
Kim JW, et al.
Catalysis Today, 87(1-4), 195-203 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W276804-1KG
W276804-10KG
W276804-10KG-K4061835565962
W276804-1KG-K4061837516412
W276804-SAMPLE
W276804-SAMPLE-K4061837516467