I7780
Iodoethane
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Ethyl iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.38 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
100 mmHg ( 18 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
69-73 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Densità
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?