Documenti fondamentali
17780
Millipore
Campylobacter Selective Supplement (Karmali)
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Karmali Selective Supplement
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Campylobacter spp.
Descrizione generale
Campylobacter Selective Supplement (Karmali) is a selective supplement for isolating thermotolerant Campylobacter species from food and animal feeds.
Componenti
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Sodium pyruvate 50 mg; Vancomycin 10 mg; Cefoperazon 16 mg; Cycloheximide 50 mg
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Yusuke Okuno et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 286, 172-187 (2017-12-24)
Given its short hyperpolarization time (∼10
Articoli
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.