21378
Campylobacter Culture Medium
powder, final pH 7.3±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Campylobacter Selective Agar (Base)
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 13 g/L
electrolyte, 5 g/L
peptone-protein mixture, 21 g/L
starch (soluble), 1 g/L
Confezionamento
bottle of 500 g
pH finale
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Compatibilità
selective for Campylobacter spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
50-70 ml/l defibrinated blood
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement I (Cat. No. 17191)
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement II (Cat. No. 17194)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?