Documenti fondamentali
29231
Millipore
Chloramphenicol Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
molds
yeasts
Applicazioni
Antibiotic Supplement recommended for selective isolation of yeasts and molds.
Confezionamento
package with 5 vials
Componenti
(A vial is sufficient for 500 mL of medium)
Chloramphenicol 50 mg
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7