171883
1-Iodopropane
99%
Sinonimo/i:
Propyl iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
43 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
101-102 °C (lit.)
Punto di fusione
−101 °C (lit.)
Densità
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
171883-100G | 4061838751300 |
171883-PZ | 4061823608572 |
171883-5G | 4061838751324 |
171883-500G | 4061838751317 |