Documenti fondamentali
8.43955
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Iodopropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7I
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-859-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
-90 °C
Temp. transizione
flash point 42 °C
Densità
1.703 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.680 - 1.720
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
o-Xylene puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
95662
o-Xylene
Hydriodic acid contains no stabilizer, distilled, 57 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
210013
Hydriodic acid
o-Xylene anhydrous, 97%
Sigma-Aldrich
294780
o-Xylene
Octane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
296988
Octane
Iodometano contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99.5%
Sigma-Aldrich
289566
Iodometano