Key Documents
713457
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)cyclopropane
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Cyclopropylmethyl iodide
About This Item
Formula condensata:
C3H5CH2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.00
Beilstein:
1900420
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.542
Stringa SMILE
ICC1CC1
InChI
1S/C4H7I/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
JHKJQWFHNIOUKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)