238295
1-Iodooctane
98%
Sinonimo/i:
Octyl iodide
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.4878 (lit.)
P. eboll.
225-226 °C (lit.)
Punto di fusione
−46-−45 °C (lit.)
Densità
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CCCCCCCCI
InChI
1S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)