124052
Bromoethane
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Ethyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
~3.75 (vs air)
Tensione di vapore
25.32 psi ( 55 °C)
7.54 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
952 °F
Limite di esplosione
11.25 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
37-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−119 °C (lit.)
Densità
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?