Documenti fondamentali
W345001
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-1,4-dithiane
95%, FG
Sinonimo/i:
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-p-dithiane, Cyclodithalfarol-705
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.29
Numero FEMA:
3450
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
15.006
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
95%
Punto di fusione
124-127 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; sulfurous
Stringa SMILE
CC1(O)CSC(C)(O)CS1
InChI
1S/C6H12O2S2/c1-5(7)3-10-6(2,8)4-9-5/h7-8H,3-4H2,1-2H3
NHKIYYMFGJBOTK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)