W330604
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopenta[b]pyrazine
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Nutty pyrazine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
P. ebollizione
96-99 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
hazelnut; musty; nutty; peanut
Stringa SMILE
CC1CCc2nccnc12
InChI
1S/C8H10N2/c1-6-2-3-7-8(6)10-5-4-9-7/h4-6H,2-3H2,1H3
YZEFQPIMXZVPKP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W330604-1KG-K | 4061837530036 |
W330604-250G-K | |
W330604-100G | |
W330604-100G-K | 4061837529955 |
W330604-25G-K | 4061835566952 |
W330604-SAMPLE-K | 4061837530289 |