W280518
1-Octen-3-ol
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Pentyl vinyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
84-85 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; mushroom; oily; earthy
Stringa SMILE
CCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W280518-20KG | |
W280518-4KG | |
W280518-800G-K | |
W280518-8KG-K | 4061837800603 |
W280518-1KG | |
W280518-1KG-K | 4061837800573 |
W280518-20KG-K | 4061837800580 |
W280518-25.5G-K | 4061834404897 |
W280518-42G-K | 4061834404903 |
W280518-4KG-K | 4061837800597 |
W280518-800G | |
W280518-8KG | |
W280518-SAMPLE | |
W280518-SAMPLE-K | 4061837517006 |