Documenti fondamentali
W223018
Sigma-Aldrich
D-Camphor
≥97%, FG
Sinonimo/i:
2-Bornanone, 2-Camphanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero FEMA:
2230
Numero CE:
N° CoE:
140
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.215
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
5.24 (vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( 70 °C)
Saggio
≥97%
Stato
crystals
Attività ottica
[α]25/D +44°, c = 10 in ethanol
Temp. autoaccensione
870 °F
Limite di esplosione
3.5 %
Punto di fusione
178-182 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
camphoraceous; woody; minty; herbaceous; phenolic; warm
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
D-Camphor is a volatile terpenoid that can be used as a flavoring agent and a fragrance ingredient. It has been identified as the major volatile component in the essential oil extracted from the leaves of Blumea balsamifera and Ashe juniper.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Camphor (dl) primary reference standard
02070595
Camphor (dl)
(−)-Borneol predominantly endo, 97%
Sigma-Aldrich
139114
(−)-Borneol
(+)-Borneol analytical standard
Supelco
68878
(+)-Borneol
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 221-221 (2012)
Chemical components in volatile oil from Blumea balsamifera (L.) DC
Bhuiyan MNI, et al.
Bangladesh Journal of Botany, 38(1), 107-109 (2009)
Gas-liquid chromatography of terpenes. Part XVI. The volatile oil of the leaves of Juniperus ashei Buchholz
Rudloff EV
Canadian Journal of Chemistry, 46(5), 679-683 (1968)
Camphor: a chiral starting material in natural product synthesis.
T Money
Natural product reports, 2(3), 253-289 (1985-06-01)
Marcello Trevisani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(33), 13519-13524 (2007-08-09)
TRPA1 is an excitatory ion channel expressed by a subpopulation of primary afferent somatosensory neurons that contain substance P and calcitonin gene-related peptide. Environmental irritants such as mustard oil, allicin, and acrolein activate TRPA1, causing acute pain, neuropeptide release, and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W223018-10KG-K4061835565344
W223018-1KG-K4061837508967
W223018-10KG
W223018-1KG
W223018-250G
W223018-250G-K
W223018-5KG
W223018-5KG-K
W223018-SAMPLE
W223018-SAMPLE-K4061837508974