PHR1119
D-Camphor
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Bornanone, 2-Camphanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. C0405000
traceable to USP 1087508
Densità del vapore
5.24 (vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( 70 °C)
Famiglia di API
camphor
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
870 °F
Limite di esplosione
3.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
178-182 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)