148075
Camphor
96%
Sinonimo/i:
(±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4 mmHg ( 70 °C)
Saggio
96%
Temp. autoaccensione
870 °F
Limite di esplosione
3.5 %
P. eboll.
204 °C (lit.)
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 1 g/L, clear, colorless
Stringa SMILE
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.