50843
D-Camphor
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Bornanone, 2-Camphanone
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Densità del vapore
5.24 (vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( 70 °C)
Saggio
≥97.5% (GC)
Attività ottica
[α]/D +43.0±2.0°, c = 10 in ethanol
Temp. autoaccensione
870 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
3.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
178-182 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)