W358118
3-Octanol
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Ethyl pentyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
~4.5 (vs air)
Tensione di vapore
~1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
174-176 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; mushroom; musty; earthy; minty; waxy
Stringa SMILE
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, 3-octanol, CAS Registry Number 589-98-0: This safety assessment review offers a thorough examination of 3-Octanol′s application in the fragrance industry, discussing its solvent properties, safety, and handling in laboratory settings, thus serving as a critical reference for researchers focused on industrial applications and safety of fragrance ingredients (Api et al., 2021).
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W358118-8KG-K | 4061837800979 |
W358118-SAMPLE-K | 4061837536922 |
W358118-100G-K | 4061837800955 |
W358118-100G | |
W358118-1KG | |
W358118-1KG-K | 4061837800962 |
W358118-8KG | |
W358118-SAMPLE |