Documenti fondamentali
W200336
Sigma-Aldrich
Acetaldeide
greener alternative
natural, FG
Sinonimo/i:
Etanale
About This Item
Formula condensata:
CH3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.05
Numero FEMA:
2003
Beilstein:
505984
Numero CE:
N° CoE:
89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.001
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
1.52 (vs air)
Tensione di vapore
14.63 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
365 °F
Limite di esplosione
60 %
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
P. ebollizione
21 °C (lit.)
Punto di fusione
−125 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
ethereal
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acetaldeide è un importante composto aromatico volatile che si trova in vini di tipo Sherry e anche in molta frutta. È usato principalmente come ingrediente di aromatizzazione in prodotti caseari, succhi di frutta e bibite.
Siamo impegnati a mettere a vostra disposizione prodotti verdi alternativi che rientrino in una della 4 categorie di alternative verdi . Questo è un prodotto biorinnovabile che consegue miglioramenti significativi rispetto ai principi della chimica verde “Sintesi chimiche più sicure” e “Uso di materie prime rinnovabili”.
Applicazioni
  • Identificazione dell'acetaldeide sulla base di pattern plasmonici di una nanostruttura d'oro coniugata con cromoforo e H(2)O(2): una nuova piattaforma per l'analisi rapida e a basso costo di agenti cancerogeni mediante test economicamente accessibile con striscia colorimetrica (CATS): Questo studio presenta un metodo innovativo per rilevare l'acetaldeide utilizzando nanostrutture d'oro, offrendo una soluzione rapida ed economica per il monitoraggio di questo composto cancerogeno (Shadjou N et al., 2024).
  • Ottimizzazione e caratterizzazione del carbone attivato con KOH ottenuto dai grani esausti di Baijiu per la mitigazione dei fattori di rischio nelle bevande alcoliche. Questo articolo esplora l'uso del carbone attivato con KOH per assorbire l'acetaldeide dalle bevande alcoliche, riducendone il rischio cancerogeno (Sun B et al., 2024).
  • Idrogeli amiloidi ancorati al ferro, a singolo sito, come piattaforme catalitiche per la disintossicazione dall'alcol. Lo studio discute lo sviluppo di nuovi idrogeli amiloidi ancorati al ferro che catalizzano la degradazione dell'acetaldeide, un metabolita dannoso dell'alcol (Mezzenga R et al., 2024).
Avvertenza
Può formare una piccola quantità di trimero
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-38.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-38.89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 9-9 (1997)
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 7-7 (2012)
Jelen H
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties, 291-291 (2011)
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Tetsuji Yokoyama et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 29(4), 622-630 (2005-04-19)
Elevated mean corpuscular volume (MCV) is a traditional biological marker for alcohol abuse and alcoholism, but the underlying mechanism is unclear. Three recent epidemiologic studies consistently showed that MCV was elevated by alcohol drinking more markedly among individuals with genetically