W200344
Acetaldehyde solution
natural, 50 wt. % ethanol, FG
Sinonimo/i:
Acetic aldehyde, Ethanal, Ethylaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Tensione di vapore
25.89 psi ( 55 °C)
5.54 psi ( 20 °C)
Saggio
≥95% (GC)
Stato
liquid
Concentrazione
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.39
P. ebollizione
61-82 °C
Densità
0.868 g/mL at 20 °C
0.882 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; ethereal; pungent
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W200344-12KG | 4061838190659 |
W200344-SAMPLE | 4061838190673 |
W200344-16.5KG | 4061836711658 |
W200344-16.5KG-K | |
W200344-2KG | 4061838190666 |