Documenti fondamentali
W292312
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
Propanal
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Numero FEMA:
2923
Beilstein:
506010
Numero CE:
N° CoE:
90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.002
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
404 °F
Limite di esplosione
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.362 (lit.)
P. ebollizione
46-50 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Methacrolein 95%
Sigma-Aldrich
133035
Methacrolein
Allyl alcohol ≥99%
Sigma-Aldrich
240532
Allyl alcohol
2-butanone ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
360473
2-butanone
Benzaldehyde ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
B1334
Benzaldehyde
Formaldeide contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
SAFC
F1635
Formaldeide
Formaldeide ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Sigma-Aldrich
252549
Formaldeide
Li Zhou et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(23), 4464-4474 (2017-05-13)
Two different experimental methods (relative rate and absolute rate methods) were used to measure the rate coefficients for the reactions of NO