W292303
Propionaldehyde
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Propanal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
404 °F
Limite di esplosione
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.362 (lit.)
P. ebollizione
46-50 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W292303-1KG | |
W292303-1KG-K | 4061837846090 |
W292303-2KG | |
W292303-8KG-K | |
W292303-20KG | |
W292303-20KG-K | 4061837517778 |
W292303-2KG-K | |
W292303-4KG | |
W292303-4KG-K | 4061837846106 |
W292303-8KG | |
W292303-SAMPLE | |
W292303-SAMPLE-K | 4061837517792 |