W337404
3-(Methylthio)butanal
≥96%, FG
Sinonimo/i:
3-methylsulfanylbutanal, Potato butyraldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
60 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
may contain approx. 3% Crotonaldehyde
Saggio
≥96%
Impurezze
<4% 2-butenal
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; vegetable; potato; sulfurous
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSC(C)CC=O
InChI
1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?