Documenti fondamentali
W326704
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole
≥97%
Sinonimo/i:
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole, nutty thiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.22
Numero FEMA:
3267
Numero CE:
N° CoE:
2336
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
15.011
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. ebollizione
228-230 °C (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
musty; nutty; earthy
Stringa SMILE
CC(=O)c1sc(C)nc1C
InChI
1S/C7H9NOS/c1-4-7(5(2)9)10-6(3)8-4/h1-3H3
BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)