294810
2-Butanol
anhydrous, 99.5%
Sinonimo/i:
sec-Butyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
12.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
761 °F
Limite di esplosione
9.8 %
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.