237698
(S)-(+)-2-Butanol
99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-sec-Butyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
12.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +13°, neat
Temp. autoaccensione
761 °F
Limite di esplosione
9.8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. ebollizione
99-100 °C (lit.)
Densità
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
- To synthesize chiral asymmetric perylene diimides (PDI) that spontaneously self-assemble into one-handed nanotubes that are photoconductive or fluorescent in nature.
- To synthesize bulky chiral vinyl monomers that can be radically polymerized to helical polymers with an excess screw sense.
- As chiral solvent to study excited state photo transfer of the photoacid, 5,8-dicyano-2-naphthol (DCN2) in chiral environment.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.