Documenti fondamentali
1081829
USP
2-Butanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
sec-Butyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
773649
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
12.5 mmHg ( 20 °C)
Limite di esplosione
9.8 %
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. ebollizione
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
2-Butanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Butyl Alcohol
  • Isobutyl Alcohol
  • Pectin
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Metanolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1372
Metanolo