330523
(R)-(−)-2-Pentanol
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]25/D −13°, neat
Temp. autoaccensione
657 °F
Limite di esplosione
9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
119-120 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
JYVLIDXNZAXMDK-RXMQYKEDSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
330523-500MG | 4061826726051 |